51465
Urea
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Ensayo
98.5-101.5% (Dried Substance)
Formulario
solid
mp
132-135 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C (completely)
densidad
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)