Merck
50639
Supelco
Myclobutanil
reference material
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17ClN4
Número de CAS:
Peso molecular:
288.78
Beilstein:
7138849
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC(Cn1cncn1)(C#N)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12H,2-3,8,10H2,1H3
Clave InChI
HZJKXKUJVSEEFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)