Merck
340014
Sigma-Aldrich
Anthrarufin
technical grade, 85%
Sinónimos:
1,5-Dihydroxyanthraquinone
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 198,00
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 198,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
240.21
Beilstein:
1881718
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
densidad de vapor
8.3 (vs air)
Ensayo
85%
Formulario
solid
mp
279 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6,15-16H
Clave InChI
JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Katarzyna Lech et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-19)
Effective analytical approaches for the identification of natural dyes in historical textiles are mainly based on high-performance liquid chromatography coupled with spectrophotometric detection and tandem mass spectrometric detection with electrospray ionization (HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS). Due to the wide variety of dyes
Atsushi Furuta et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 18439-18453 (2015-08-12)
Hepatitis C virus (HCV) is an important etiological agent of severe liver diseases, including cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The HCV genome encodes nonstructural protein 3 (NS3) helicase, which is a potential anti-HCV drug target because its enzymatic activity is essential