Merck
P63808
Sigma-Aldrich
Ácido 2,6-piridinodicarboxílico
99%
Sinónimos:
DPA, DPAc, Ácido dipicolínico
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 104,00
100 G
US$ 218,00
500 G
US$ 888,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 104,00
100 G
US$ 218,00
500 G
US$ 888,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
167.12
Beilstein:
131629
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39151816
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
248-250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Se utiliza para la preparación de complejos de lantánidos[1] y metales de transición[2] ligados a dipicolinato.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
188 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Samantha K Cary et al.
Nature chemistry, 9(9), 856-861 (2017-08-25)
Electron transfer in mixed-valent transition-metal complexes, clusters and materials is ubiquitous in both natural and synthetic systems. The degree to which intervalence charge transfer (IVCT) occurs, dependent on the degree of delocalization, places these within class II or III of
J. Ind. Chem. Soc., 71, 9-9 (1994)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 3659-3659 (1991)
Joanna Drzeżdżon et al.
Scientific reports, 8(1), 2315-2315 (2018-02-06)
The new type of catalysts designed for the olefin derivatives polymerization has been synthetized. The novel catalysts are chromium(III) salt type complexes composed of both organic cation and anion, i.e. [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O and [Cr(dipic)2]Hdmbipy∙2.5 H2O. The compositions of these complexes have
Berin A Boughton et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 460-463 (2007-12-14)
Dihydrodipicolinate synthase (DHDPS) is a key enzyme in lysine biosynthesis and a potential antibiotic target. The enzyme catalyses the condensation of (S)-aspartate semi-aldehyde (ASA) and pyruvate to form dihydrodipicolinate. Constrained diketopimelic acid derivatives have been designed as mimics of the
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.