ProClin 200 contains a total of 1.5% active ingredient.
500399
ProClin™ 200
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 3.6 L
Sinónimos:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
caducidad
18 mo.
contiene
3% Mg and Cu salts
composición
CMIT/MIT, 1.5%
envase
pkg of 3.6 L
Parámetros
operating temperature at <45 °C
Matriz
Water
Intervalo de pH operativo
2.5-8.5
intervalo de pH
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-3 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
1.02 g/cm3
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the concentration of active ingredients in ProClin 200?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the matrix of the ProClin 200?
1 answer-
ProClin 200 is an aqueous solution, containing 0.15 - 0.17 % Cupric nitrate and 1.4 - 2.0 % Magnesium nitrate in water.
Helpful?
-
-
When would I choose to use ProClin 200?
1 answer-
ProClin 200 is an excellent biocide for in vitro diagnostic reagents that are sensitive to the high salt concentration of ProClin 150.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.