Documentos clave
799130
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
pkg of 110 kg, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Sinónimos:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NB.34
El producto 799130 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
3 yr
composición
MIT, 9.5%
envase
pkg of 110 kg
Parámetros
<90 °C operating temperature
color
colorless to light yellow
Matriz
Water
Intervalo de pH operativo
2-12
intervalo de pH
3-6
bp
100 °C/1.013 hPa
mp
-20--15 °C
solubilidad
water: soluble at 20 °C
densidad
1.020 g/cm3 at 25 °C
Aplicación
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Información legal
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Cláusula de descargo de responsabilidad
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)