ProClin 200 is an excellent biocide for in vitro diagnostic reagents that are sensitive to the high salt concentration of ProClin 150.
500402
ProClin™ 200
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 15 L
Sinónimos:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
caducidad
18 mo.
contiene
3% Mg and Cu salts
composición
CMIT/MIT, 1.5%
envase
pkg of 15 L
Parámetros
operating temperature at <45 °C
Matriz
Water
Intervalo de pH operativo
2.5-8.5
intervalo de pH
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-3 °C
solubilidad
water: soluble
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
When would I choose to use ProClin 200?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the concentration of active ingredients in ProClin 200?
1 answer-
ProClin 200 contains a total of 1.5% active ingredient.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the matrix of the ProClin 200?
1 answer-
ProClin 200 is an aqueous solution, containing 0.15 - 0.17 % Cupric nitrate and 1.4 - 2.0 % Magnesium nitrate in water.