Merck
49954
Supelco
3-Methyl-13C-glutaric acid-1,2,3-13C3
analytical standard
Sinónimos:
3-Methylglutaric acid-13C4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C2H10O4
Peso molecular:
150.11
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
pureza isotópica
≥99.0%
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
cadena SMILES
OC(C[13CH]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O)=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)