49861
o-Hydroxyhippuric acid
analytical standard
Sinónimos:
2-Hydroxybenzoylaminoacetic acid, Salicylglycine
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water
mp
167-169 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Clave InChI
ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?