Merck
46984
Supelco
Trimetoprim
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidina, NSC 106568
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 110,00
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 110,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
290.32
Beilstein:
625127
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
EPA 1694
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Clave InChI
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Chemical structure: pyrimidine
Aplicación
Se utiliza principalmente como un antibacteriano. Inhibidor de la dihidrofolato reductasa con selectividad por la enzima procariota.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Grape et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 51(5), 1863-1864 (2007-02-20)
Two Escherichia coli isolates resistant to trimethoprim but negative for integrons carried two new resistance genes, dfrA24 and dfrA26, remotely similar to one another and to the cassette-independent genes dfrA8 and dfrA9. The dfrA24 gene was not associated with known
Kyuho Han et al.
Nature methods, 11(1), 86-93 (2013-11-12)
Protein concentrations are often regulated by dynamic changes in translation rates. Nevertheless, it has been challenging to directly monitor changes in translation in living cells. We have developed a reporter system to measure real-time changes of translation rates in human
E Van Duijkeren et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 17(1), 64-73 (1994-02-01)
The indications for use, side-effects, and pharmacokinetic parameters of trimethoprim, sulfonamides and their combinations in the horse are reviewed. Trimethoprim/sulfonamide (TMPS) combinations are used for the treatment of various diseases caused by gram-positive and gram-negative bacteria, including infections of the
Karin Tegmark Wisell et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 62(1), 35-40 (2008-04-15)
The lack of oral treatment alternatives for enterococcal urinary tract infections (UTIs) has led to a renewed interest in trimethoprim. Enterococci can incorporate exogenously produced folates and thereby reverse the effect of trimethoprim. Although a large proportion of enterococci appear
Christine Manyando et al.
PloS one, 9(5), e96017-e96017 (2014-05-17)
Antibiotic therapy during pregnancy may be beneficial and impacts positively on the reduction of adverse pregnancy outcomes. No studies have been done so far on the effects of daily Co-trimoxazole (CTX) prophylaxis on birth outcomes. A phase 3b randomized trial
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is Trimethoprim stable in solution?
    1 answer
    1. Triemethoprim in a solution of 52% N,N dimethylacetamide:48% propylene glycol at 50 mg/ml is stable when stored at 25° C. There is only a 10% degradation of trimethoprim under these conditions after 885 days.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.