33699
Enrofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Baytril
Seleccione un Tamaño
US$ 131,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 131,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
EPA 1694
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadena SMILES
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Clave InChI
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)