46430
2′-Fluoroacetophenone
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.507 (lit.)
n20/D 1.509
bp
187-189 °C (lit.)
densidad
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)