43758
(±)-1,2,4-Butanetriol
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D6584
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.474
bp
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
Clave InChI
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
188 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)