03202
tert-Butyl ethyl ether
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-Methyl-2-ethoxypropane, ETBE, Ethyltert-butyl ether, Ethyltert-butyl oxide
Seleccione un Tamaño
US$ 125,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 125,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
presión de vapor
155 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
contiene
~0.01% 2,6-Di-tert-butyl-4-methlyphenol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.376
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
densidad
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)