427608
Benzoic acid
purified by sublimation, ≥99%
Sinónimos:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
Productos recomendados
densidad de vapor
4.21 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline
temp. de autoignición
1061 °F
purificado por
sublimation
envase
poly bottle of 10 g
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)