294810
(±)-2-Butanol
anhydrous, 99.5%
Sinónimos:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
12.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
761 °F
expl. lim.
9.8 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.