Merck
407232
Sigma-Aldrich
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride
94%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 977,00
US$ 977,00
Fecha estimada de envío06 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 977,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19ClN2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
359.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 977,00
Fecha estimada de envío06 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
94%
Formulario
powder, crystals or chunks
mp
224 °C (dec.) (lit.)
εmax
>80000 at 524-530 nm in glacial acetic acid at 0.003 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl[H].ClC1=C(CCC\C1=C/Nc2ccccc2)\C=N\c3ccccc3
InChI
1S/C20H19ClN2.ClH/c21-20-16(14-22-18-10-3-1-4-11-18)8-7-9-17(20)15-23-19-12-5-2-6-13-19;/h1-6,10-15,22H,7-9H2;1H/b16-14+,23-15+;
Clave InChI
VFKQWKQWRNVXTA-LPYKZFQHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)