Merck
247405
Sigma-Aldrich
N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 287,00
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 287,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
284.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder or chunks
mp
173-175 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C1(N/C=C/C=C/C=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
Clave InChI
VUCMMJBDNXZQDJ-SAIFEKGMSA-N
Aplicación
Tricarbocyanine laser dye intermediate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Natalia G Zhegalova et al.
Contrast media & molecular imaging, 9(5), 355-362 (2014-04-26)
Self-aggregation of dyes even at low concentrations poses a considerable challenge in preparing sufficiently bright molecular probes for in vivo imaging, particularly in the conjugation of near infrared cyanine dyes to polypeptides with multiple labeling sites. Such self-aggregation leads to
Duanwen Shen et al.
Scientific reports, 3, 1697-1697 (2013-04-23)
Using a newly developed near-infrared (NIR) dye that fluoresces at two different wavelengths (dichromic fluorescence, DCF), we discovered a new fluorescent substrate for Akt, also known as protein kinase B, and a method to quantitatively report this enzyme's activity in