39734
Membrane Lactose Glucuronide Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
MLGA, m-Lauryl Sulfate Chromogen Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 10 g/L
X-glucuronide (BCIG), 0.2 g/L
lactose, 30 g/L
peptone, 40 g/L
phenol red, 0.2 g/L
sodium lauryl sulfate, 1.0 g/L
sodium pyruvate, 0.5 g/L
yeast extract, 6 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.