Merck
37349
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12
Número de CAS:
Peso molecular:
180.25
Beilstein:
1907655
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
30-35 °C
cadena SMILES
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
Clave InChI
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)