Merck
371823
Sigma-Aldrich
Styryl 7
Dye content 95 %
Sinónimos:
2-(4-[Dimethylaminophenyl]-1,3-butadienyl)-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate salt, 2-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H30N2O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
506.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 95%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
λmax
565 nm
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[n+]2c(\C=C\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)sc4ccccc24
Application
Suitable as a laser dye
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)