36704
3,5-Dichloroaniline
PESTANAL®, analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
259-260 °C/741 mmHg (lit.)
mp
46-52 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
271.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
133 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)