Merck
34881-M
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, HPLC
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
eCl@ss:
39031501
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.03
bp:
81-82 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Acetonitrilo, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
grado
HPLC grade
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
técnicas
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
transmitancia
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
general analytical
Formato
neat
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acetonitrile (MeCN) may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.[1]
Otras notas
Important notice
  • The article number 34881-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34881-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of