Merck
34529
Supelco
Sulfisozole sodium
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Amino-N-3-isoxazolylbenzenesulfonamide monosodium salt, 4-Amino-N-(isoxazol-3-yl)-N-sodiobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N3NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
261.23
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Línea del producto
VETRANAL®
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C9H8N3O3S.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-5-6-15-11-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
Clave InChI
ILJOTUZCTLKWTO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)