Merck
R3875
Sigma-Aldrich
L-ramnosa monohydrate
≥99%
Sinónimos:
6-Desoxi-L-manosa, L(+)Ramnopiranosa
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 63,60
5 G
US$ 147,00
10 G
US$ 234,00
25 G
US$ 382,00
50 G
US$ 696,00
100 G
US$ 1.130,00
US$ 63,60
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 63,60
5 G
US$ 147,00
10 G
US$ 234,00
25 G
US$ 382,00
50 G
US$ 696,00
100 G
US$ 1.130,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O5 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein/REAXYS Number:
3912643
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
US$ 63,60
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
biological source
oranges
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
90 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
General description
La L-ramnosa forma parte de los polisacáridos de la pared celular vegetal, el ramnogalacturonano I y el ramnogalacturonano.[1] También está presente en la pared bacteriana y es un importante determinante antigénico[2] que contribuye a su patogenicidad.[1][2] La L-ramnosa no es absorbible en humanos pero es fermentado por microbios intestinales. La suplementación de L-ramnosa ralentiza el vaciado gástrico.[3] Los inmunógenos conjugados con el monosacárido L-ramnosa tienen aplicaciones en inmunoterapia contra el cáncer.[4] La ingesta de L-ramnosa eleva la concentración de propionato sérico.[5]
Application
La L-ramnosa monohidratada se ha utilizado:
  • en el ensayo de mejora de biopelículas en S. neumonía[6]
  • como bebida azucarada en seres humanos sometidos a la prueba de permeabilidad de la barrera intestinal[7]
  • para la generación de curvas patrón en cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)[8]
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de monosacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The effect of L-rhamnose on intestinal transit time, short chain fatty acids and appetite regulation: a pilot human study using combined 13CO2/H2 breath tests
Byrne CS, et al.
Journal of Breath Research, 12(4), 046006-046006 (2018)
L-rhamnose antigen: a promising alternative to alpha-gal for cancer immunotherapies
Chen W, et al.
ACS Chemical Biology, 6(2), 185-191 (2010)
Effects of oral glutamine supplementation on exercise-induced gastrointestinal permeability and tight junction protein expression
Zuhl MN, et al.
Journal of Applied Physiology, 116(2), 183-191 (2013)
L-Rhamnose increases serum propionate in humans
Vogt JA, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 80(1), 89-94 (2004)
Development and validation of a method for simultaneous separation and quantification of 5 different sugars in canine urine.
Steiner JM, et al.
Canadian Journal of Veterinary Research = Revue Canadienne De Recherche Veterinaire, 64(3), 164-164 (2000)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf