34105
PCB No 149
analytical standard
Sinónimos:
2,2′,3,4′,5′,6-Hexachlorobiphenyl, 2,2′,3,4′,5′,6-PCB
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-6-1-2-7(14)12(18)11(6)5-3-9(16)10(17)4-8(5)15/h1-4H
Clave InChI
LKHLFUVHHXCNJH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)