Merck
34021
Supelco
4,4′-DDT-d8
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane-d8
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14HCl5D8
Peso molecular:
362.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clave InChI
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4,4′-DDT-d8 is a stable labeled isotope of the pesticide, 4,4′-DDT.[1][2]
Aplicación
4,4′-DDT-d8 may be used as a recovery surrogate standard for the quantification of 4,4′-DDT in marine pore water by equilibrium solid-phase microextraction (SPME) followed by automated thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC-MS) using disposable optical fiber.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Extending the use of USEPA method 1625 for the analysis of 4, 4?-DDT, 4, 4?-DDD, and 4, 4?-DDE.
Behzadi H and LalancetteAR
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 44(2), 122-129 (1991)
Robert P Eganhouse et al.
Journal of chromatography. A, 1415, 38-47 (2015-09-09)
A method is described for determination of ten DDT-related compounds in marine pore water based on equilibrium solid-phase microextraction (SPME) using commercial polydimethylsiloxane-coated optical fiber with analysis by automated thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS). Thermally cleaned fiber was directly exposed