Merck
33660
Supelco
PCB No 118
analytical standard
Sinónimos:
2,3′,4,4′,5′-Pentachlorobiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H5Cl5
Número de CAS:
Peso molecular:
326.43
Beilstein:
2379471
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)