Documentos clave
BCR614S3
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs)
BCR®, certified reference material, Solution S3
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 5.690,00
US$ 5.690,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 5.690,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 5.690,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR614S3
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
31.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)