The nominal concentrations can be found in the contents subsection of the description section on this product webpage. The actual concentrations can be found in the documents section, by selecting the individual lot of interest.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Ballschmiter Number:
28,52,101,138,153,180
EC Number:
208-759-1
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Level
quality
6 PCB according to TrinkwV (BRD) method
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Contains 10 ng/μl of:
2,4,4′-PCB, 2,2′,5,5′-PCB, 2,2′,4,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5-PCB, 2,2′,4,4′,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB
2,4,4′-PCB, 2,2′,5,5′-PCB, 2,2′,4,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5-PCB, 2,2′,4,4′,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 36906-10ML | 04061837579653 |
| 36906-2ML | 04061831832952 |
-
Wo kann ich sehen welche Konzentration der Standard hat? Wo sehe ich welche Kongenere in den Verschiedenen "PCB-Mix" enthalten sind. Es fehlt mir die übersicht, welche früher durch den Katalog geboten wurde.
1 answer-