Merck
32378
Supelco
Methapyrilene-(dimethyl-d6) fumarate salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-d6-N′-(2-pyridyl)- N′-(2-thienylmethyl)-1,2-ethandiamine fumarate salt (1:1)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14D6H13N3S · C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
383.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(O)/C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2
InChI
1S/C14H19N3S.C4H4O4/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i1D3,2D3;
Clave InChI
GYIUBPDECOMZDC-FEYLKBJGSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)