89774
Citrus Red 2
analytical standard
Sinónimos:
1-(2,5-Dimethoxyphenylazo)-2-naphthol
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
Clave InChI
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)