Merck
32343
Supelco
Caspofungin diacetate
analytical standard
Sinónimos:
1-[(4R,5S)-5-[(2-Aminoethyl)amino]-N2-(10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl)-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-pneumocandin B0
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 198,00
US$ 198,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 198,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H88N10O15 · 2C2H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
1213.42
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 198,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC[C@H](C)C[C@H](C)CCCCCCCCC(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](NCC[NH3+])NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)CCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)CC[NH3+]
InChI
1S/C52H88N10O15.2C2H4O2/c1-5-28(2)24-29(3)12-10-8-6-7-9-11-13-39(69)56-34-26-38(68)46(55-22-21-54)60-50(75)43-37(67)19-23-61(43)52(77)41(36(66)18-20-53)58-49(74)42(45(71)44(70)31-14-16-32(64)17-15-31)59-48(73)35-25-33(65)27-62(35)51(76)40(30(4)63)57-47(34)72;2*1-2(3)4/h14-17,28-30,33-38,40-46,55,63-68,70-71H,5-13,18-27,53-54H2,1-4H3,(H,56,69)(H,57,72)(H,58,74)(H,59,73)(H,60,75);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29+,30+,33+,34-,35-,36+,37-,38+,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;;/m0../s1
Clave InChI
OGUJBRYAAJYXQP-IJFZAWIJSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Caspofungin is an echinocandin antifungal that inhibits 1,3-β-D-glucan synthase which is required for cell wall synthesis.
Caspofungin is an echinocandin antifungal that inhibits 1,3-β-D-glucan synthase, which is required for cell wall synthesis, thereby disturbing the integrity of the fungal cell wall.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jitka Kočendová et al.
FEMS yeast research, 19(3) (2019-02-13)
Candida albicans is the main causative agent of vulvovaginal candidiasis (VVC), a common mycosis in women, relapses of which are difficult to manage due to biofilm formation. This study aimed at developing novel non-toxic compounds active against Candida spp. biofilms.