19022
Sodium 1-butanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Seleccione un Tamaño
US$ 268,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 268,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
solid
calidad
LiChropur™
mol peso
160.17 g/mol
técnicas
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?