Saltar a
SML2287
Posaconazole
≥98% (HPLC), lanosterol 14α-demethylase inhibitor, powder
Sinónimos:
Posaconazole solution, 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol, Sch 56592
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 293,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 669,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H42F2N8O4
Número CAS:
Peso molecular:
700.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 293,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Posaconazole, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -24 to -32°, c = 1.0 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)F)[C@@]3(OC[C@H](C3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)N7C=NN(C7=O)[C@H]([C@@H](O)C)CC)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
InChI key
RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
Application
Posaconazole has been used:
  • in antifungal susceptibility testing of Aspergillus terreus[1]
  • as a lanosterol 14α-demethylase (CYP51)-specific inhibitor to study its effects on membrane permeability in Candida albicans cells[2]
  • to study its effects on promastigotes[3]
Biochem/physiol Actions
Posaconazole is a highly potent broadspectrum antifungal agent against the yeast infection caused especially by Candida sp.[4][5] It blocks the growth of fungi by inhibiting the enzyme lanosterol 14α-demethylase (CYP51).[4] In contrast to other antifungal azoles, posaconazole has been reported not to induce the efflux pump mechanism. Posaconazole exhibits antichagasic effects against different strains of Trypanosoma cruzi causing Chagas disease.[6]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
32103SML2357SML1244
description
≥98% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D -24 to -32°, c = 1.0 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D -85 to -95°, c = 1 in chloroform
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Posaconazole
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)