Merck
32299-M
Sigma-Aldrich
Éter de petróleo (bencina)
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
bp:
40-60 °C (≥ 90%)
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
Formulario
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
bp
40-60 °C (≥ 90%)
valor de yodo
≤0.3
densidad
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Descripción general
Petroleum ether is a low boiling point fraction having boiling point in the range of 40-60°C. Extracts of leaves of Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) have been prepared in petroleum ether and were evaluated for antiinflammatory, analgesic and antipyretic activities.
Aplicación
Petroleum ether may be used in absorption chromatographic purification of organic compounds.
Otras notas
Pertains only in Germany: unversteuert
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up