32203-M
Dietiléter
≥99.8% (GC), ACS reagent, puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dietiléter, contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
contiene
BHT as inhibitor
lim. expl.
36.5 %
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.00007% adehydes (as HCHO)
≤0.0002% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetone (GC)
≤0.02% ethanol (GC)
≤0.3 ppm peroxides (as H2O2)
0.03% water (Karl Fischer)
5-8 ppm BHT (GC)
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
cadena SMILES
CCOCC
idoneidad
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-40.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?