The solubility of this product is not determined. However, literature indicates that gamithromycin is typically soluble in DMSO. The exact concentration at which it can be solubilized is not determined.
32161
Gamithromycin
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(2R,3S,4R,5S,8RR,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-7-propyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylohexopyranosyl]oxy]-1-oxa-7-azacyclopentadecan-15-one
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1([C@@H](C[C@]([C@@H](C([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C1)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O[C@@H]2O[C@@H](C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)C)(O)C)C)CCC
InChI
1S/C40H76N2O12/c1-15-17-42-21-22(3)33(44)40(11,48)29(16-2)52-36(46)26(7)32(53-30-20-39(10,49-14)34(45)27(8)51-30)25(6)35(38(9,47)19-23(42)4)54-37-31(43)28(41(12)13)18-24(5)50-37/h22-35,37,43-45,47-48H,15-21H2,1-14H3/t22-,23+,24+,25?,26+,27-,28-,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35+,37-,38+,39+,40+/m0/s1
Clave InChI
VWAMTBXLZPEDQO-FWEXOAGLSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
I would like to know about the solubility of gamithromycin. in which solvent is it recommended to be solubilized and at what maximum concentration?
1 answer-