292796
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride dihydrate
98%
Sinónimos:
N,N-dimethyl-N-tetradecyl-benzenemethanaminium chloride dihydrate
Seleccione un Tamaño
US$ 347,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 347,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
63-65 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[H]O[H].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Clave InChI
YLPZVNXGKBIJBW-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- The synthesis of triazine containing fluoropolymer with linear dielectric properties.[2]
- The preparation of mixed micelle with tetradecyltrimethylammonium (TTAB) and tetradecyltriphenylphosphonium bromides.[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)