31437-M
Bicarbonato de sodio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.7%
Sinónimos:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
water: soluble 50 g/L
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensayo
≥99.7%
Formulario
powder
impurezas
≤0.003% S-compounds (as SO4)
≤0.015% in water insoluble matters
≤5 mg/kg ammonium (NH4)
≤50 mg/kg I red. matters (as SO2)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
solubilidad
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble 50 g/L
densidad
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)