Merck
71345
Sigma-Aldrich
Carbonato de sodio
Sodium carbonate
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Sinónimos:
Ceniza de soda, Sal de disodio del ácido carbónico, Soda calcinada
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 92,20
1 KG
US$ 315,00
US$ 92,20
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 92,20
1 KG
US$ 315,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 92,20
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Formulario
powder or crystals
impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% total sulfur (as SO4)
pérdida
≤1.0% loss on drying, 200 °C
pH
~12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Sodium carbonate is also termed as soda ash. Solvay process uses sodium chloride and limestone to produce sodium carbonate.[1]
Aplicación
Sodium carbonate has been used as a component in BG11 liquid media for cyanobacterial growth[2] and in G625 growth medium for Anabaena flos-aquae.[3] It has also been used to impregnate mixed-cellulose ester (MCE) filter.[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componente amortiguador, puede utilizarse para eliminar las proteínas periféricas de membrana.
Sodium carbonate helps to improve the pretreatment of rice straw and develops delignification process.[5]
Otras notas
Salt component in the fractionation of multivalent nucleotides by inorganic salt co-precipitationcitation
Salt component in the fractionation of multivalent nucleotides by inorganic salt co-precipitation[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Innovative monitoring of atmospheric gaseous hydrogen fluoride
Dugheri S, et al.
International Journal of Analytical Chemistry, 2016(10) (2016)
Preparation of biogenic gas vesicle nanostructures for use as contrast agents for ultrasound and MRI
Lakshmanan A, et al.
Nature Protocols, 12(10), 2050-2050 (2017)
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
Antibiotic Disc Assay for Measuring Cell Wall Function in Synechocystis sp. PCC6803
Cheregi O and Funk C
Bio-protocol, 6(24), 283-291 (2016)
Isolation of cyclic AMP by inorganic salt coprecipitation.
P S Chan et al.
Methods in enzymology, 38, 38-41 (1974-01-01)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review