32866
Beflubutamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(phenylmethyl)butanamide, N-Benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy)butyramide
Seleccione un Tamaño
US$ 255,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 255,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCC(Oc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24)
Clave InChI
FFQPZWRNXKPNPX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)