10087
Silica gel Inorganic Sorbent
granular, 18-70 mesh, orange
Sinónimos:
Silica gel
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, granular, 0.2-1 mm
grado
high-purity grade
Nivel de calidad
Formulario
granular
técnicas
LPLC: suitable
superficie
500 m2/g , approx.
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
0.2-1 mm
tamaño de poro
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?