Merck
21795
Sigma-Aldrich
Carbazole-9-carbonyl chloride
purum, for fluorescence, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
9-(Chloroformyl)carbazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
229.66
Beilstein/REAXYS Number:
161868
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
grade
for fluorescence
purum
assay
≥98.0% (GC)
mp
100-104 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)n1c2ccccc2c3ccccc13
Application
Reagent used for the fluorogenic labeling of amino acids.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S. Allenmark
Tetrahedron Letters, 31, 1455-1455 (1990)