Documentos clave
21000-U
Jeringa Hamilton®, 1000 gama GASTIGHT®, cierre Luer de PTFE
1010TLL, PTFE Luer lock, volume 10 mL, needle size (not included)
Sinónimos:
Hamilton 1000 Series PTFE Luer Lock Syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE Luer lock
tamaño de la aguja
(not included)
Características
label without slots
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81620
aguja L
, n/a
volumen
10 mL
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)