Documentos clave
20693
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81617
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
Categorías relacionadas
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)