20699
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle with chaney adapter
701RNCH, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 701RNCH 10UL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26s ga (bevel tip)
descripción
removable needle with Chaney adapter: RNCH
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80334
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 701RNCH (removable needle with chaney adapter)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)