Documentos clave
B8407
Nalgene® bottles, style 2006
capacity 250 mL
Sinónimos:
nalgene bottle, nalgene bottles
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 89,80
US$ 89,80
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 89,80
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 89,80
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
material
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
round translucent bottle
joint
Joints threaded neck (24)
description
Autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2006-0008
bottle diam. × H
61 mm × 133 mm
capacity
250 mL
General description
Boston style (round) narrow-mouth bottles. Same profile as style 2002.
Features and Benefits
  • Nalgene® narrow-mouth bottles are ideal for long-term storage.
  • Made from polypropylene copolymer (PPCO) material for excellent sample clarity.
  • Highly chemical resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Autoclavable - with and without contents.
  • Laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
  • Liner less caps ensures leak-proof seal for sample protection.
  • Light-weight - enables easy lifting and transporting.
  • Avoid UV exposure.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.