Documentos clave
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinónimos:
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
219-201-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
>310 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable