358959
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate
99%
Sinónimos:
1-Propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Seleccione un Tamaño
US$ 51,20
Disponible para envío el24 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 51,20
Disponible para envío el24 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 10%, clear, colorless
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)